Kluczowe dokumenty
DWK176759
Wheaton® Ampule
Synonim(y):
176759
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Właściwości
standard type
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 176759
pojemność
8 mL
śr. × wys.
17 mm × 95 mm
Zastosowanie
Próbki opakowań i certyfikowane standardy
Cechy i korzyści
  • Powszechnie stosowane do pakowania certyfikowanych standardów
  • Zgodność z niskimi wartościami tła
  • Skonwertowane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I, ampułki są zgodne z wymaganiami odporności hydrolitycznej określonymi w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)