Merck
D74509
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorostyrene
99%
Synonim(y):
2,6-Dichlorovinylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.574 (lit.)
tw
88-90 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1C=C
InChI
1S/C8H6Cl2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
Klucz InChI
YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio A Ceacero-Vega et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(28), 6406-6419 (2007-06-27)
The molecular structure of 2,6-dichlorostyrene has been analyzed at MP2 and DFT levels using different basis sets concluding in a nonplanar geometry. The influence of either the level of theory or the nature of the substituent has been assessed. The
I Makhniashvili et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 367(6), 568-571 (2001-02-28)
Conditions for a gas-chromatographic determination of vapors and aerosols of p-chlorostyrene and 2,6-dichlorostyrene contained in workplace air samples were determined. The method is based on the adsorption of p-chlorostyrene and 2,6-dichlorostyrene on activated charcoal and fiberglass, desorption with toluene and
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.