Merck
D43859
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
Formularz
needles
mp
78-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10
Klucz InChI
QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 9453-9453 (2017-08-27)
Organic single crystals with elastic bending flexibility are rare because they are generally brittle. We report here fluorescent organic single crystals based on thiophene-tetrafluorobenzene-thiophene derivatives, mainly 1,4-bis(thien-2-yl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene. Three derivatives were synthesized by Pd-catalyzed cross-coupling reactions (Stille or direct arylation pathways).