Przejdź do
100161
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
≥97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
350,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.87
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-564-7
MDL number:
Assay:
≥97%
350,25 zł
Cena katalogowa467,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D103004C101400545333
description
≥97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.37 (lit.)
density
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
-
bp
193-195 °C (lit.)
bp
90 °C (lit.)
functional group
fluoro, bromo
functional group
amine, hydrazide
functional group
ketone
functional group
chloro, fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)