Merck
D41805
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-2-naphthol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C10H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
105-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3