Merck
W236705
Sigma-Aldrich
n-Decyl acetate
≥95%, FG
Synonim(y):
Capryl acetate
Wybierz wielkość
W236705-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
683,00 zł
4 KG
1740,00 zł
9 KG
2200,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W236705-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
683,00 zł
4 KG
1740,00 zł
9 KG
2200,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
Numer FEMA:
2367
Numer WE:
Nr Rady Europy:
199
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.009
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evan C Palmer-Young et al.
Scientific reports, 6, 37087-37087 (2016-11-25)
Nectar and pollen contain diverse phytochemicals that can reduce disease in pollinators. However, prior studies showed variable effects of nectar chemicals on infection, which could reflect variable phytochemical resistance among parasite strains. Inter-strain variation in resistance could influence evolutionary interactions
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes