Merck
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
crystals
mp
153-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Klucz InChI
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)