Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł 1755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-761-5
Beilstein/REAXYS Number:
112527
MDL number:
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
crystals
bp
240-241 °C (lit.)
mp
92-93 °C (lit.)
SMILES string
O=C1COCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
InChI key
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diglycolic anhydride (DGA) is derived from diglycolic acid, known for its ability to form polyesters and polyamides. DGA exhibits a low molecular weight and a high reactivity with hydroxyl and amine groups, making it a valuable intermediate in polymer chemistry. It can facilitate the formation of cross-linked networks, improving the mechanical properties of the resulting polymer.
Application
Diglycolic anhydride can be used:
- As a building block to synthesize bio-based polyester and poly(ester amide)s with excellent thermal stability and good solubility in organic solvents.
- To functionalize polyethylene terephthalate(PET) nanofibers for rare earth elements recovery. The addition of DGA enhances metal adsorption due to its rapid binding kinetics and high selectivity for recovering rare earth elements ions from aqueous solutions.
- As a precursor to fabricate degradable polyester network coatings for medical devices to prevent biofouling of surfaces.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description technical, 90% | description 98% | description ≥99% |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
| assay 90% | assay 90% | assay 98% | assay ≥99% |
| form crystals | form - | form - | form - |
| mp 92-93 °C (lit.) | mp 165 °C (dec.) (lit.) | mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) |
| bp 240-241 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diglycolic anhydride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?