Kluczowe dokumenty
D198803
2,6-Dinitrophenol
95%
Synonim(y):
β-Dinitrophenol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.35 (vs air)
Próba
95%
zawiera
20% water
zanieczyszczenia
≤6% 2,4-Dinitrophenol
mp
61-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
Klucz InChI
JCRIDWXIBSEOEG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?