Kluczowe dokumenty
D158801
DBE-5 dibasic ester
99%
Synonim(y):
Dimethyl glutarate, Glutaric acid dimethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
93-95 °C/13 mmHg
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?