Merck
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
stężenie
60%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
tw
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(CCl)cc1C
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)