Kluczowe dokumenty
CLS710015
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7100-15
Corning 7100
zakres pomiaru objętości
15 mL, accuracy: 0.03 mL
Długość
445 mm
pojemność
15 mL
kolor
green
Opis ogólny
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Inne uwagi
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)