CLS3893BC
Corning® 1536 well plate, with generic barcode
size 1536 wells, flat bottom clear polystyrene wells, black plate
Synonim(y):
1536-Well Plate
Wybierz wielkość
3430,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3430,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 10
case of 50 ea
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3893BC
maksymalna pojemność
12.5 μL
rozmiar
1536 wells
pojemność robocza
8 μL
kolor
black plate
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
- Resistant to commonly used laboratory reagents (100% DMSO, Methanol, Ethanol, Ethyl Acetate, Methylene Chloride, Isopropanol, Acetronitrile, Ethanol/Water/TFA, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid)
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
Technical Details
- Bar Code labeling specifications
- 2.75" x 0.25" label size
- Code 128
- Code 3 of 9
- 10 mil narrow bar element (x-dimension = 0.010")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)