Życie może być trudne dla szkła laboratoryjnego, takiego jak zlewki, kolby i cylindry. Nieostrożne obchodzenie się i procesy laboratoryjne, takie jak automatyczne mycie, mogą powodować uszkodzenia i pęknięcia. Produkty DURAN® SUPER DUTY zostały specjalnie opracowane, aby lepiej radzić sobie w warunkach laboratoryjnych. Produkty DURAN® SUPER DUTY charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną uzyskaną poprzez wzmocnienie obręczy. W wyniku tej modyfikacji poprawiona została wytrzymałość na uderzenia, a ryzyko przypadkowego pęknięcia zostało znacznie zmniejszone. Produkty DURAN® SUPER DUTY zwiększają bezpieczeństwo w laboratorium i pomagają zminimalizować ryzyko obrażeń. Dłuższa żywotność produktów SUPER DUTY oznacza, że są one bardziej ekonomiczne w użyciu w dłuższej perspektywie.