Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
1820,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone (research-grade)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
size
96 wells
Application
Corning® Axygen®AxyMats® 96 Round Well Sealing Mat for Deep Well Plate została wykorzystana do ekstrakcji genomowego DNA z Sporosarcina pasteurii.
Features and Benefits
- Wykonany z silikonu klasy badawczej
- Możliwość ponownego użycia zgodnie z protokołem płukania etanolem i wybielaczem
- Redukcja parowania w zastosowaniach PCR i przechowywania w szerokim zakresie temperatur
- Kompatybilne z P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-DW-11-C, P-96-450R-C, płytkami testowymi, 96-dołkowymi płytkami głębokimi i płytkami do przechowywania
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Legal Information
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Axygen Inc AM-2ML-RD, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-384-DW-SQ, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-2ML-SQ, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-500UL-RD, Corning |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) |
| packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs |
| size 96 wells | size 384 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?