Kluczowe dokumenty
CLS44464L
Pyrex® shaker flask with extra-deep baffles
capacity 4,000 mL
Synonim(y):
Corning® 4446
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS44464L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
Delong
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
closure type Closure cap
opakowanie
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 4446-4L
pojemność
4,000 mL
Opis ogólny
Szyjka w stylu Delong, z trzema bardzo głębokimi przegrodami, aby poprawić transfer gazu, gdy jest używana z wytrząsarkami obrotowymi lub posuwisto-zwrotnymi. Długa szyjka ogranicza rozpryskiwanie i jest przeznaczona do dwupozycyjnych zamknięć polipropylenowych. Zamknięcia są sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)