Kluczowe dokumenty
CLS361125
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3611
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS361125 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 3611-25
Wysokość
317 mm
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podziałka od 0 do 1 ml, co 0,1 ml, z maksymalnym błędem skali 0,05 ml. Odstępy od 1,0 do 10,0 ml wynoszą 0,2 ml, z maksymalnym błędem skali wynoszącym 0,1 ml.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)