Kluczowe dokumenty
CLS3062500
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 500 mL
Synonim(y):
Corning® 3062
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3062500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 5.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3062-500
tol. measuring range
2.0 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Skalibrowany "do dostarczania".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)