CLS30242L
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3024
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
pojemność
2,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)