Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
Volume measuring range:
250 mL
Feature:
subdivision 2 mL
161,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
volume measuring range
250 mL
H
315 mm
General description
PLASTIBRAND Class A+ graduated cylinders achieve 20% tighter error limits than required by DIN 12681. PMP, transparent, tall form, with blue printed scale, conformity certified.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Other Notes
BR35148 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| feature subdivision 2 mL | feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 20 mL |
| volume measuring range 250 mL | volume measuring range 25 mL | volume measuring range 100 mL | volume measuring range 2,000 mL |
| H 315 mm | H 170 mm | H 250 mm | H 535 mm |
| tol. measuring range accuracy: 0.8 mL | tol. measuring range accuracy: 0.20 mL | tol. measuring range accuracy: 0.4 mL | tol. measuring range accuracy: 8 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® graduated cylinder, PMP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?