Kluczowe dokumenty
CLS2360400
Pyrex® Liebig condenser with bottom ST joint
jacket L 400 mm, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 2360
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS2360400 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 2360-400
dł. osłony
400 mm
Opis ogólny
szyjka frezowana dla korka nr 3
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)