Kluczowe dokumenty
SLW2180/06M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
250 mL, glass stopper, PE stopper
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 2180/06M
Wybierz wielkość
1 EA
602,00 zł
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
602,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
Połączenie
joint ST/NS cone24/29
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 2180/06M
śr. lejka
87 mm
otwór kurka
2.5 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
W ekstrakcji ciecz-ciecz dwie niemieszające się ciecze rozdzielają się na różne warstwy, w których ciecz o większej gęstości gromadzi się w dolnej części naczynia i może być odprowadzana przez zawór odcinający.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4800 typ 2
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Z wymiennym korkiem z PTFE
  • Dostarczany z korkami szklanymi i polietylenowymi
  • Rozmiar 5 litrów jest uzupełnieniem zakresu ISO.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)