Kluczowe dokumenty
SLW1636/34MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 28 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1636/34MP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/34MP
śr. zewn. × dł.
18 mm × 180 mm
rozmiar korka
18 mm
pojemność
28 mL
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
Hodowla in vitro komórek zwierzęcych i roślinnych w pożywce jest istotną częścią dzisiejszych badań w dziedzinie mikrobiologii. Takie metody hodowli mogą być prowadzone w różnych skalach - naczynia są odpowiednio dobierane. Do badań testowych stosuje się raczej małe naczynia, takie jak probówki hodowlane.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Wysoka odporność na działanie wody zmniejsza wypłukiwanie zanieczyszczeń, które mogą powodować zmiany pH
  • Zakrętki PBT z obojętnym gumowym dyskiem wyłożonym PTFE
  • Zakrętka wytrzymuje powtarzające się cykle sterylizacji suchym ciepłem i parą.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)