Kluczowe dokumenty
Z308579
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 125 mL
Synonim(y):
MF29/3/125
Wybierz wielkość
1 EA
212,00 zł
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
212,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint 24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 29/3/125
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
155 mm
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1