Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zautomatyzuj reakcje fluorowania dzięki platformie Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.