Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł 787,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
solid
787,50 zł
Cena katalogowa1050,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I]1(OC(=O)c2c1cccc2)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F5IO2/c10-8(11,12)9(13,14)15-6-4-2-1-3-5(6)7(16)17-15/h1-4H
InChI key
KECFAALRJUVVHA-UHFFFAOYSA-N
Application
Togni-C2F5-reagent II is an extension of the existing Togni-CF3-reagent II (771147) showing exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
Product of CF Plus Chemicals.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description - |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation |
| form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?