Merck
CF0001
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
About This Item
Wzór liniowy:
C9H10ClIO
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole is a crystalline, air-stable, yellow chloroiodane compound which finds use as a starting material for production of other hypervalent iodine compounds. It can also be used as a mild chlorinating reagent. The compound shows good solubility in polar organic solvents, typically dichloromethane or ethyl acetate.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informacje prawne
Product of CF Plus Chemicals.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.