Merck
CDS025259
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-Undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
AldrichCPR
Synonim(y):
2-(trifluorometylo)perfluoropentan, Perfluoro(2-metylopentan), Tetradekafluoro-2-metylopentan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6F14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Produkt CDS025259 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
InChI=1S/C14H10F12O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)30(27,28)29-6-10(17,18)12(21,22)14(25,26)13(23,24)11(19,20)9(15)16/h2-5,9H,6H2,1H3
Klucz InChI
ROVMKEZVKFJNBD-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)