Merck
CDS008208
Sigma-Aldrich
diethyl 2-oxoglutarate
AldrichCPR
Wybierz wielkość
250 MG
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)6-5-7(10)9(12)14-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
NGRAIMFUWGFAEM-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hanumantha Rao Madala et al.
Cancer research, 80(17), 3492-3506 (2020-07-12)
Under conditions of inherent or induced mitochondrial dysfunction, cancer cells manifest overlapping metabolic phenotypes, suggesting that they may be targeted via a common approach. Here, we use multiple oxidative phosphorylation (OXPHOS)-competent and incompetent cancer cell pairs to demonstrate that treatment