Merck
CDS003885
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
AldrichCPR
Wybierz wielkość
250 MG
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
358,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenlong Zheng et al.
Enzyme and microbial technology, 141, 109667-109667 (2020-10-15)
A number of organic synthesis involve threonine aldolase (TA), a pyridoxal phosphate (PLP)-dependent enzyme. Although the addition of exogenous PLP is necessary for the reactions, it increases the cost and complicates the purification of the product. This work constructed a
Lei Gong et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 193(2), 417-429 (2020-10-06)
A rapid and reliable method for the determination of aldol condensation activity of threonine aldolases (TAs) toward aldehydes and glycine was developed. This 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) method has high sensitivity and low background disturbance and can be spectrophotometrically measured for high-throughput