Merck
CDS001277
Sigma-Aldrich
Calcium chromate
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
358,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
RFAFBXGYHBOUMV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Patti C Zeidler-Erdely et al.
Toxicology letters, 334, 60-65 (2020-09-23)
Iron oxides are Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans) according to the International Agency for Research on Cancer (IARC). Occupational exposures during iron and steel founding and hematite underground mining as well as other iron predominant
Haibo Zhang et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 103(1), 3-9 (2018-07-20)
The chromate ore process residues (COPR) polluted soil was physically separated into coarse sand (2.000-0.425 mm), fine sand (0.425-0.053 mm) and silt to clay (< 0.053 mm) fractions. The Cr speciation was characterized by synchrotron based micro X-ray fluorescence (µ-XRF) and micro X-ray absorption