Przejdź do
DMPS5X
Dimethylpolysiloxane
viscosity 50 cSt (25 °C)(lit.)
Synonim(y):
Polydimethylsiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
liquid
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
~3,780
viscosity
50 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane has been used:
  • in culturing mouse embryos[1]
  • in preparation of oil-based nano-adjuvant candidates[2]
  • to reduce the brain movement in the post-cat craniotomy process[3]
Biochem/physiol Actions
Dimethylpolysiloxane is a silicon-based organic polymer, inert and non-toxic. It is applicable in the pharmaceutical, food, and cosmetic industry. Dimethylpolysiloxane is excreted unchanged unaltered in the faeces and is non-mutagenic.[2]
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DMPS5CDMPS2CDMPSV
description
viscosity 50 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 500 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
viscosity
50 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
500 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
mol wt
~3,780
mol wt
~17,250
mol wt
~9,430
mol wt
~770
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylpolysiloxane
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)