Merck
CBR00338
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-4H-cyclohepta[d][1,3]thiazol-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
ciąg SMILES
Nc1nc2CCCCCc2s1
InChI
1S/C8H12N2S/c9-8-10-6-4-2-1-3-5-7(6)11-8/h1-5H2,(H2,9,10)
Klucz InChI
RTUODTFOELDCNI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informacje prawne
Product of ChemBridge Corp.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
153 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)