Kluczowe dokumenty
CAD6019
1-way stopcock
female Luer lock to male Luer
Synonim(y):
Zawór odcinający
Wybierz wielkość
1 EA
477,00 zł
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
477,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6019
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zawory odcinające są precyzyjnie obrabiane, indywidualnie docierane i starannie dopasowywane w celu utrzymania charakterystyki ciśnienia. Te zawory odcinające można łatwo zintegrować z innymi zaworami odcinającymi, rozdzielaczami, adapterami, rurkami, igłami i szklanymi strzykawkami.
  • Wykonane z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej
  • Przetestowane do ciśnienia wody 45 psi
  • Wysokociśnieniowe zawory odcinające są przystosowane do ciśnienia 290 psi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)