Kluczowe dokumenty
CAD6002
3-way stopcock
female Luer lock to female Luer lock, right side, female Luer lock
Wybierz wielkość
1 EA
742,00 zł
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
742,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 6002
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Konstrukcja z zaciskiem sprężynowym utrzymuje klucz w odpowiedniej pozycji pod odpowiednim ciśnieniem uszczelnienia, zapewniając optymalną wydajność. Czyszczenie nie wymaga użycia śrubokręta.
  • Wykonane z niklowanego mosiądzu lub stali nierdzewnej
  • Przetestowane do ciśnienia wody 45 psi
  • Wysokociśnieniowe zawory odcinające wytrzymują ciśnienie 290 psi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)