Kluczowe dokumenty
C79719
Choline iodide
98%
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
Próba
98%
ciąg SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CCO
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?