Merck
C72900
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
98%
Synonim(y):
5-Chloropentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
Beilstein:
1745183
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)