Przejdź do
8.22328
Cyclohexanol
for synthesis
Synonim(y):
Hexahydrophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-630-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906744
eCl@ss:
39023102
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
160-161 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.98 mmHg ( 25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
572 °F
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
12.25 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubility
40 g/L
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
614955102888175773
description
for synthesis
description
99 atom % D
description
EMPLURA®
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
40 g/L
solubility
-
solubility
90 g/L
solubility
-
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
430 °C
autoignition temp.
572 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
flash_point_c
64 °C - closed cup - DIN 51794
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)