Kluczowe dokumenty
ZLXLCLPAK
Milli-Q
RO Regeneration Tool
For use with Milli-Q® CLX/HX/HR/HXSD 7000 series water purification systems
Wybierz wielkość
1 EA
2850,00 zł
2850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
2850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Opis ogólny
The RO Regeneration Tool is a water purification accessory used with high-volume water systems with poor feed water conditions requiring additional maintenance of the reverse osmosis (RO) membrane.
Zastosowanie
For high volume water systems requiring additional RO membrane maintenance with poor feed water conditions.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany