Merck
C69209
Sigma-Aldrich
4′-Chloropropiophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
tw
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3