Merck
C5009
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-oxo-2-cyclohexenecarboxylate
90%, technical grade
Synonim(y):
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, Hagemann’s ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
1371741
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
268-272 °C (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
VLTANIMRIRCCOQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup