Informacje o tej pozycji
form
suspension
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Highly cross-linked 6% Beaded Agarose
capacity
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- High selectivity for higher purity
- Unique non-charged hydrophilic linkage reduced non-specific binding
- Binding Capacity for histidine-tagged protein (His-tag protein) is greater than 15 mg/mL
- Highly cross-linked agarose matrix allows for purification under higher pressures
- Binding under denaturing or non-denaturing conditions
- One-step purification
Physical form
Preparation Note
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract
wgk
WGK 3
flash_point_f
88.0 °F
flash_point_c
31.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0 + 67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?