Merck
C38958
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(NO2)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
140.5-141 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H
Klucz InChI
SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)