Merck
652032
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloropyrimidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HCl3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.574 (lit.)
gęstość
1.6001 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl3N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
Klucz InChI
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>229.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 109.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40