Przejdź do
656151
3-(4-Chlorophenyl)propionic acid
97%
Synonim(y):
p-Chlorohydrocinnamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
698,00 zł
523,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
523,50 zł
Cena katalogowa698,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
127-131 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
InChI key
BBSLOKZINKEUCR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
197777H52406746010
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
127-131 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
mp
138-143 °C
form
solid
form
-
form
-
form
solid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
-
functional group
carboxylic acid, nitrile
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)