Merck
C119903
Sigma-Aldrich
1-Cyclopropylethanol
99%
Synonim(y):
α-Methylcyclopropanemethanol, Cyclopropyl methyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Beilstein:
1839704
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)C1CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-4(6)5-2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)