Merck
C110604
Sigma-Aldrich
Cyclooctylamine
97%
Synonim(y):
Aminocyclooctane
About This Item
Wzór liniowy:
C8H15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Beilstein:
2689120
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8H,1-7,9H2
Klucz InChI
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stelios Eleftheratos et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(14), 4182-4187 (2010-06-24)
Interaction of aminoadamantanes with the influenza A virus M2 proton channel was analyzed by docking simulations of a series of synthetic aminoadamantane derivatives, of differing binding affinity, into the crystal structure of the transmembrane (M2TM) pore. The pore blocking model