Przejdź do
C99604
Cycloheptylamine
99%
Synonim(y):
Aminocycloheptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H13NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-693-1
Beilstein/REAXYS Number:
1847543
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6,8H2
InChI key
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C115002240648802885
description
99%
description
99%
description
ReagentPlus®, ≥99.9%
description
for synthesis
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.9%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
bp
106-108 °C (lit.)
bp
134 °C (lit.)
bp
133-134 °C/1013 hPa
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F
flash_point_c
42 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)