Przejdź do
61471
ESBL ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Streptococcus spp.
Application
Strep B ChromoSelect Selective Agar Base is used for the detection of Extended Spectrum Beta lactamase producing organisms.
Other Notes
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 1.50 mg
Cefotaxime 1.50 mg
Ceftriazone 1.00 mg
Aztreonam 1.00 mg
Fluconazole 5.00 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
558063052456921
description
suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, powder, for enterobacteriaceae, pack of 500 g, suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
veterinary, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Streptococcus spp.
suitability
enterobacteriaceae
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
Streptococcus spp.
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)