Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-837-1
Beilstein/REAXYS Number:
1900631
MDL number:
Assay:
≥99%
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
2.9 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
autoignition temp.
475 °F
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Butylcyclohexane reacts with n-butylbenzene by free-radical mechanism to form 1-methylcyclohexene and cyclohexane. Butylcyclohexane, when photo-oxidized by solar light on synthetic seawater, forms cyclohexanone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay ≥99% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −78 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.4360 (lit.) |
| bp 178-180 °C (lit.) | bp 83 °C/50 mmHg (lit.) | bp 74 °C/19 mmHg (lit.) | bp 76-78 °C/20 mmHg (lit.) |
| density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.948 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.942 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.908 g/mL at 25 °C (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?